Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate
243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 635 NOK
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Formel: C₈H₈O₅
MW: 184,15 g/mol
Kokepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 199…203 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002194
CAS-nummer: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Indeks: 13,04366
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %