Propylester av gallussyre ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
A10877.06EA 485 NOK
A10877.06 A10877.0E A10877.22 A10877.36
Propylester av gallussyre ≥98%
Propylester av gallussyre
Purity: 98% CAS No.: 121-79-9 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.20 Physical Form: Powder Appearance: White Melting Point: 146-150° Beilstein Reference: 1877976 Merck Reference: 14,7859 MDL No.: MFCD00002196
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Kokepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 146…150 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002196
CAS-nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Indeks: 14,7859