Propylester av gallussyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
8.20599.0100EA 749 NOK
8.20599.0100 8.20599.0500 8.20599.0025
Propylester av gallussyre for syntese, Sigma-Aldrich®
Propylester av gallussyre
Formel: C₁₀H₁₂O₅
MW: 212,2 g/mol
Kokepunkt: 449 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 145…148 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002196
CAS-nummer: 121-79-9
EINECS: 204-498-2
Merck Indeks: 12,08044
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 3.5 g/l (25 °C)
Melting Point 145 - 148 °C
Molar Mass 212.2 g/mol
Flash Point 187 °C
Synonyms Propyl gallate, Gallic acid propyl ester, 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid propyl ester
Hill Formula C10H12O5
Chemical Formula 3,4,5-(OH)3C6H2COOCH2CH2CH3