5-Aminoisophthalic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
181331000 181330250
ACRO181331000EA 1000 NOK
ACRO181331000 ACRO181330250
5-Aminoisophthalic acid 98%
5-Aminoisophthalic acid
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Kokepunkt: 515 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002522
CAS-nummer: 99-31-0
EINECS: 202-748-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Specific optical rotation -143° to -153° (20°C, 589 nm) (1% in ethanol)