5,5'-Ditiobis(2-nitrobenzosyre) ≥98.0%
Leverandør: VWR Chemicals
Warning
Synonymer: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
422592JEA 5500 NOK
422592J 422593K
5,5'-Ditiobis(2-nitrobenzosyre) ≥98.0%
5,5'-Ditiobis(2-nitrobenzosyre)
Formel: C₁₄H₈N₂O₈S₂
MW: 396,36 g/mol
Smeltepunkt: 240…244 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007140
CAS-nummer: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder