4-Nitro-o-anisidine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Methoxy-4-nitroaniline, 2-Amino-5-nitroanisole
150640050 150641000 150645000
ACRO150640050EA 435 NOK
ACRO150640050 ACRO150641000 ACRO150645000
4-Nitro-o-anisidine 99%
4-Nitro-o-anisidine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: 364 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 139…142 °C
Tetthet: 1,2112 g/cm³ (156 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007363
CAS-nummer: 97-52-9
EINECS: 202-588-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 142 °C
GC ≥98.5 %