2-Nitro-p-anisidine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Amino-3-nitroanisole, 4-Methoxy-2-nitroaniline
125960250 125961000 125965000
ACRO125960250EA 360 NOK
ACRO125960250 ACRO125961000 ACRO125965000
2-Nitro-p-anisidine 97%
2-Nitro-p-anisidine
Formel: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Kokepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 123…126 °C
Flash punkt: ≥ 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007152
CAS-nummer: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 122 to 126 °C
HPLC ≥96.0 %
Elemental Analysis 18.13 to 19.07 % N
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm