5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
335440010 335440050
ACRO335440010EA 1650 NOK
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel: C₇H₇NO₄
MW: 169,14 g/mol
Smeltepunkt: 90…94 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00100932
CAS-nummer: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %