Benzenesulphonamide 98+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 335 NOK
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzenesulphonamide 98+%
Benzenesulphonamide
Formel: C₆H₇NO₂S
Smeltepunkt: 151…153 °C
Flash punkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007930
CAS-nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %