ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide, Bromomethyl p-nitrophenyl ketone, 2-Bromo-4'-nitroacetophenone
305480100 305480500
ACRO305480100EA 585 NOK
ACRO305480100 ACRO305480500
ω-Bromo-4-nitroacetophenone 95%
ω-Bromo-4-nitroacetophenone
Formel: C₈H₆BrNO₃
MW: 244,04 g/mol
Smeltepunkt: 94…100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007356
CAS-nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 100 °C
GC ≥94 %