4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 AC30913.10 AC30913.50 309130250
ACRO309130050EA 1275 NOK
ACRO309130050 MAYBAC30913.10 MAYBAC30913.50 ACRO309130250
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formel: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Kokepunkt: 86…90 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 29…37 °C
Flash punkt: 99 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00013874
CAS-nummer: 327-78-6
FN: 2811
ADR: 6.1,I
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %