2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)ethanone, Paeonol
121330100 121330500
ACRO121330100EA 765 NOK
ACRO121330100 ACRO121330500
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 154 °C (20 -rr)
Smeltepunkt: 47…50 °C
Tetthet: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008730
CAS-nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 50 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer Approx. 100 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.002 %