2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
331240050 331240250
ACRO331240050EA 790 NOK
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 281 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 48…51 °C
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00008731
CAS-nummer: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %