4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 575 NOK
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Kokepunkt: 295…300 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 112…116 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008747
CAS-nummer: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Indeks: 13,00746
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %