4-Iodo-m-toluidine 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 560 NOK
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Formel: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Smeltepunkt: 50…55 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01569451
CAS-nummer: 4949-69-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %