α,α-Dimethoxytoluene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Benzaldehyde dimethyl acetal
209791000 209792500 209790010 209790025
ACRO209791000EA 585 NOK
ACRO209791000 ACRO209792500 ACRO209790010 ACRO209790025
α,α-Dimethoxytoluene 98%
α,α-Dimethoxytoluene
Formel: C₉H₁₂O₂
MW: 152,19 g/mol
Kokepunkt: 87…89 °C (18 mmHg)
Tetthet: 1,01 g/cm³
Flash punkt: 69 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008491
CAS-nummer: 1125-88-8
EINECS: 214-413-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %