Dibenzoylmethane 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: 1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, 1,3-Diphenylpropane-1,3-dione
112600250 112601000 112600100 112605000
ACRO112600250EA 695 NOK
ACRO112600250 ACRO112601000 ACRO112600100 ACRO112605000
Dibenzoylmethane 98%
Dibenzoylmethane
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂C(O)(C₆H₅)
MW: 224,26 g/mol
Kokepunkt: 219…221 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 75…79 °C
Tetthet: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003085
CAS-nummer: 120-46-7
EINECS: 204-398-9
Merck Indeks: 13,03033
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 79 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %