ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
170390050 170390250 170391000
ACRO170390050EA 625 NOK
ACRO170390050 ACRO170390250 ACRO170391000
ω-Bromo-4-methylacetophenone 97%
ω-Bromo-4-methylacetophenone
Formel: C₉H₉BrO
MW: 213,07 g/mol
Kokepunkt: 105 °C (0,1 -rr)
Smeltepunkt: 52…53 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000203
CAS-nummer: 619-41-0
EINECS: 210-595-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %