trans-1,4-Diaminosykloheksan 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: trans-Hexahydro-1,4-phenylenediamine, trans-Cyclohexane-1,4-diamine, trans-1,4-Cyclohexanediamine
406360250 406361000
ACRO406360250EA 1350 NOK
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminosykloheksan 98+%
trans-1,4-Diaminosykloheksan
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68…71 °C
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00075174
CAS-nummer: 2615-25-0
FN: 3259
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %