Cyclohexanone oxime 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 330 NOK
111201000. 111205000. 111200025.
Cyclohexanone oxime 97%
Cyclohexanone oxime
Formel: C₆H₁₁NO
MW: 113,16 g/mol
Kokepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 88…92 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001660
CAS-nummer: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
FN: 1325
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %