Isoforon 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-Trimethylcyclohex-2-enone
122640010 122645000 122640025
ACRO122640010EA 610 NOK
ACRO122640010 ACRO122645000 ACRO122640025
Isoforon 97%
Isoforon
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,21 g/mol
Kokepunkt: 213…214 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –8 °C
Tetthet: 0,92 g/cm³
Flash punkt: 84 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00001584
CAS-nummer: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Indeks: 13,05215
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure