1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 605 NOK
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine 98.5%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Formel: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Kokepunkt: ∼246 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –38,5 °C
Tetthet: 1,06 g/cm³
Flash punkt: 135 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005970
CAS-nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %