PIPES 98.5+% for biokjemi
Leverandør: Thermo Scientific
Synonymer: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
172610250 172611000 172610025 172615000
ACRO172610250EA 600 NOK
ACRO172610250 ACRO172611000 ACRO172610025 ACRO172615000
PIPES 98.5+% for biokjemi
PIPES
Formel: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Kokepunkt: 499 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006159
CAS-nummer: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Indeks: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.04
Titration with NaOH ≥98.50 %
Iron (Fe) ≤15 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm