1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 415 NOK
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
MW: 207,23 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005961
CAS-nummer: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %