Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12048.0250 1.12048.0050
1.12048.0250EA 894 NOK
1.12048.0250 1.12048.0050
Barium titanate, Sigma-Aldrich®
Barium titanate
Formel: BaO₃Ti
Smeltepunkt: 1625 °C
Tetthet: 5,67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003447
CAS-nummer: 12047-27-7
EINECS: 234-975-0
FN: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 12,01029
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1625 °C
Molar Mass 233.2 g/mol
Bulk Density 1400 kg/m3
Density 6.08 g/cm3 (20 °C)
pH 9.6 (20 g/l, H2O, 25 °C) (slurry)