Sand, TECHNICAL, industrial, vasket
Leverandør: VWR Chemicals
27461.298EA 775 NOK
27461.298 27461.360 27461.460
Sand, TECHNICAL, industrial, vasket
Sand
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD02100519
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility in acid Max. 1 %