Dodecyltrimethylammonium bromide for syntese
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
8.41022.0025EA 768 NOK
8.41022.0025 8.41022.9030 8.41022.0100 8.41022.0010
Dodecyltrimethylammonium bromide for syntese
Dodecyltrimethylammonium bromide
Formel: C₁₅H₃₄BrN
Smeltepunkt: 264…266 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011767
CAS-nummer: 1119-94-4
EINECS: 214-290-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Melting Point 237 - 245 °C
Molar Mass 308.34 g/mol
Hill Formula C15H34BrN