Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Danger
420140250 420141000 420145000
ACRO420140250EA 1075 NOK
ACRO420140250 ACRO420141000 ACRO420145000
Tetrabutylammonium perchlorate 98%
Tetrabutylammonium perchlorate
Formel: C₁₆H₃₆ClNO₄
Smeltepunkt: 210 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00038722
CAS-nummer: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
FN: 1479
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration ≥97.5 %