Ammonium hexafluorophosphate 99%, ren
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
202320250 202321000 202320050 202325000
ACRO202320250EA 1675 NOK
ACRO202320250 ACRO202321000 ACRO202320050 ACRO202325000
Ammonium hexafluorophosphate 99%, ren
Ammonium hexafluorophosphate
Formel: H₄F₆NP
MW: 163 g/mol
Smeltepunkt: 198 °C (dec.)
Tetthet: 2,18 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00064642
CAS-nummer: 16941-11-0
EINECS: 241-009-1
FN: 3260
ADR: 8,II
Merck Indeks: 12,00557
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Crystalline powder
Elemental Analysis ≥98.5 %