6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
347650050 347650250
ACRO347650050EA 900 NOK
ACRO347650050 ACRO347650250
6-Hydroxy-2-naphthoic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Formel: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Smeltepunkt: 240…250 °C
MDL nummer: MFCD00060070
CAS-nummer: 16712-64-4
EINECS: 240-759-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 240 to 250 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %