N,N-Dimetyl-1-naftylamin 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dimethyl(1-naphthyl)amine, N,N-Dimethylnaphthalen-1-amine
204170250 204171000 204170050 204175000
ACRO204170250EA 1775 NOK
ACRO204170250 ACRO204171000 ACRO204170050 ACRO204175000
N,N-Dimetyl-1-naftylamin 99%
N,N-Dimetyl-1-naftylamin
Formel: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
Kokepunkt: 139…140 °C (13 mmHg)
Tetthet: 1,04 g/cm³
Flash punkt: 113 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003919
CAS-nummer: 86-56-6
EINECS: 201-682-4
FN: 3082
ADR: 9,III
Merck Indeks: 12,03301
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6210 to 1.6230 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %