Dansylklorid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulphonyl chloride
115850010 115850050 115850250
ACRO115850010EA 1050 NOK
ACRO115850010 ACRO115850050 ACRO115850250
Dansylklorid 98%
Dansylklorid
Formel: C₁₂H₁₂ClNO₂S
MW: 269,75 g/mol
Smeltepunkt: 71…74 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00003985
CAS-nummer: 605-65-2
EINECS: 210-092-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Merck Indeks: 13,02840
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light orange Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA