1-Nitroso-2-naftol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-1-nitrosonaphthalene, 1-Nitrosonaphthalen-2-ol
151530250 151531000 151535000
ACRO151530250EA 700 NOK
ACRO151530250 ACRO151531000 ACRO151535000
1-Nitroso-2-naftol 98%
1-Nitroso-2-naftol
Formel: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Kokepunkt: 304 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 104…108 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003884
CAS-nummer: 131-91-9
EINECS: 205-043-0
FN: 3077
Merck Indeks: 12,06739
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 108 °C
Water ≤0.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On dry substance)