1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Naphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride, Benzo[de]isochromene-1,3-dione, 1,8-Naphthalic anhydride
128141000 128145000 128140025
ACRO128141000EA 480 NOK
ACRO128141000 ACRO128145000 ACRO128140025
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride 97%
1,8-Naphthalenedicarboxylic anhydride
Formel: C₁₂H₆O₃
MW: 198,18 g/mol
Kokepunkt: 425 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: >269 °C
Flash punkt: 272 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006925
CAS-nummer: 81-84-5
EINECS: 201-380-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥269 °C
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %