1-Acetylnaphthalene ≥97%
Leverandør: Thermo Scientific
|
Warning
|
Synonymer:
1'-Acetonaphthone, α-acetonaphthone, 1'-Acetylnaphthalene, Methyl α-naphthyl ketone, Methyl 1-naphthyl ketone, 1-Acetonaphthone
A12918.0B
A12918.18
A12918.30
A12918.0BEA
4475
NOK
A12918.0B
A12918.18
A12918.30
1-Acetylnaphthalene ≥97%
1-Acetylnaphthalene
Purity: 97+%
CAS No.: 941-98-0
Molecular Formula: C12H10O
Formula Weight: 170.21
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₀O MW: 170,21 g/mol Kokepunkt: 302 °C Smeltepunkt: 9…11 °C Tetthet: 1,120 Flash punkt: >110 °C (230 °F) Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00004013 CAS-nummer: 941-98-0 EINECS: 213-384-1 |