2-Acetylnaphthalene 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2´-Acetonaphthone, 1-(Naphthalen-2-yl)ethanone, Methyl β-naphthyl ketone, 2-Acetonaphthone, 2'-Acetonaphthone
158881000 158885000
ACRO158881000EA 545 NOK
ACRO158881000 ACRO158885000
2-Acetylnaphthalene 99%
2-Acetylnaphthalene
Formel: C₁₂H₁₀O
MW: 170,21 g/mol
Kokepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…56 °C
Tetthet: 1,1171 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 168 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004108
CAS-nummer: 93-08-3
EINECS: 202-216-2
FN: 3077
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Ash ≤0.005 %