Silver tetrafluoroborate 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
197090100 197090500 197090010
ACRO197090100EA 2425 NOK
ACRO197090100 ACRO197090500 ACRO197090010
Silver tetrafluoroborate 99%
Silver tetrafluoroborate
Formel: AgBF₄
Smeltepunkt: 200 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003408
CAS-nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige Crystalline powder
Assay ≥43.92 % (BF4)