Silver tetrafluoroborate for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18881.0005 8.18881.0025
8.18881.0005EA 1390 NOK
8.18881.0005 8.18881.0025
Silver tetrafluoroborate for syntese, Sigma-Aldrich®
Silver tetrafluoroborate
Formel: AgBF₄
Smeltepunkt: 200 °C
MDL nummer: MFCD00003408
CAS-nummer: 14104-20-2
EINECS: 237-956-5
FN: 3260
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 70 - 73 °C
Molar Mass 194.67 g/mol