Molybden(VI)oksid 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Molybdenum trioxide
206361000 206365000
ACRO206361000EA 1050 NOK
ACRO206361000 ACRO206365000
Molybden(VI)oksid 99+%
Molybden(VI)oksid
Formel: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Kokepunkt: 1155 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 795 °C
Tetthet: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003469
CAS-nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to green to grey Powder
Assay ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
PO4, AsO4, SiO4 (as PO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm