Molybden(VI)oksid analytisk reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: Molybdenum trioxide
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00403.0100 1.00403.0500
1.00403.0100EA 2140 NOK
1.00403.0100 1.00403.0500
Molybden(VI)oksid analytisk reagens, Supelco®
Molybden(VI)oksid
Formel: MoO₃
MW: 143,94 g/mol
Kokepunkt: 1155 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 795 °C
Tetthet: 4,69 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003469
CAS-nummer: 1313-27-5
EINECS: 215-204-7
FN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,06261
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 795 °C
Molar Mass 143.94 g/mol
Bulk Density 1200 kg/m3
Boiling Point 1155 °C
Density 4.70 g/cm3 (26 °C)