Palladium (II) oksid hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Danger
MQ200
8.07107.0001 8.07107.8500
8.07107.0001EA 4270 NOK
8.07107.0001 8.07107.8500
Palladium (II) oksid hydrogenation catalyst, zS, Sigma-Aldrich®
Palladium (II) oksid
Formel: OPd
MW: 122.42 g/mol
Smeltepunkt: 870
Tetthet: 8.73 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011172
CAS-nummer: 1314-08-5
EINECS: 215-218-3
FN: 1479
ADR: 5.1 II
Merck Indeks: 12,07125
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 122.42 g/mol
Hill Formula OPd
Chemical Formula PdO