Platinum(II) acetylacetonate 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Platinum (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Platinum (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')platinum (II)
369350010 369350050 369350250
ACRO369350010EA 2925 NOK
ACRO369350010 ACRO369350050 ACRO369350250
Platinum(II) acetylacetonate 98%
Platinum(II) acetylacetonate
Formel: C₁₀H₁₄O₄Pt
MW: 393,3 g/mol
Smeltepunkt: 250…252 °C
Tetthet: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000028
CAS-nummer: 15170-57-7
EINECS: 239-223-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)