Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Dihydro-2H-pyran-4(3H)-one, Tetrahydro-α-pyran-4-one, Tetrahydro-2H-pyran-4-one, Tetrahydro-γ-pyran-4-one
189440050 189440250
ACRO189440050EA 1725 NOK
ACRO189440050 ACRO189440250
Tetrahydro-4H-pyran-4-one 99%
Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Formel: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Kokepunkt: 166 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,08 g/cm³
Flash punkt: 56 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006581
CAS-nummer: 29943-42-8
EINECS: 249-967-2
FN: 1224
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %