1,4-Butanesultone 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1,4-Butane sultone
107670250 107671000 107675000
ACRO107670250EA 980 NOK
ACRO107670250 ACRO107671000 ACRO107675000
1,4-Butanesultone 99+%
1,4-Butanesultone
Formel: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (19hPa)
Smeltepunkt: 12,5…15 °C
Tetthet: 1,331 g/cm³
Flash punkt: 154 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006584
CAS-nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Titration with TBAH ≤0.1 % 4-Hydoxybutanesulfonic acid
Chloride (Cl) ≤100 ppm