1,4-Butanesultone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: 1,4-Butane sultone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20665.0050 8.20665.0250
8.20665.0050EA 993 NOK
8.20665.0050 8.20665.0250
1,4-Butanesultone for syntese, Sigma-Aldrich®
1,4-Butanesultone
Formel: C₄H₈O₃S
MW: 136,17 g/mol
Kokepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 12,5…15 °C
Tetthet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006584
CAS-nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 54 g/l (20 °C) (decomposition)
Melting Point 12.5 - 15.0 °C
Molar Mass 136.16 g/mol
Boiling Point 153 °C (19 hPa)
Flash Point 154 °C
Refractive Index 1.462 (25 °C, 589 nm)
Density 1.34 g/cm3 (20 °C)
Synonyms 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
Hill Formula C4H8O3S