Metylenblått Reag. Ph. Eur., Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.59270.0010 1.59270.0100
1.59270.0010EA 520 NOK
1.59270.0010 1.59270.0100
Metylenblått Reag. Ph. Eur., Supelco®
Metylenblått
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
Smeltepunkt: 180 °C
Tetthet: 1,757 g/cm³ (22 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00150008
CAS-nummer: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Merck Indeks: 12,06137
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 50 g/l (20 °C)
Melting Point 180 °C (decomposition)
Molar Mass 319.86 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
pH 3 (10 g/l, H2O, 20 °C)