2-Aminopyrazine 99+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
104490100 104490500
ACRO104490100EA 1025 NOK
ACRO104490100 ACRO104490500
2-Aminopyrazine 99+%
2-Aminopyrazine
Formel: C₄H₅N₃
MW: 95,1 g/mol
Kokepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 117…120 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00006137
CAS-nummer: 5049-61-6
EINECS: 225-748-7
FN: 1325
ADR: 4.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 120 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Hydroxyl value ≥150 mg KOH/g