3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Nitropyridin-3-ol, 2-Nitro-3-pyridinol
148100250 148101000
ACRO148100250EA 900 NOK
ACRO148100250 ACRO148101000
3-Hydroxy-2-nitropyridine 97%
3-Hydroxy-2-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Smeltepunkt: 67…72 °C
MDL nummer: MFCD00006258
CAS-nummer: 15128-82-2
EINECS: 239-191-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 67 to 72 °C
GC ≥96.0 %