2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
110890010 110892500 110890051
ACRO110890010EA 925 NOK
ACRO110890010 ACRO110892500 ACRO110890051
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine 99%
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Kokepunkt: 190 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 145…148 °C
Tetthet: 1,92 g/cm³
Flash punkt: >200 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00006046
CAS-nummer: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
FN: 2670
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 145 to 148 °C
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent May contain 0% to 0.5% Silica as an additive