2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Cyanuric chloride, 2,4,6-Trichloro-s-triazine
C0460-25G C0460-500G
TCIAC0460-25GEA 230 NOK
TCIAC0460-25G TCIAC0460-500G
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃Cl₃N₃
MW: 184,41 g/mol
Kokepunkt: 190 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,32 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00006046
CAS-nummer: 108-77-0
EINECS: 203-614-9
FN: 2670
ADR: 8,II
Merck Indeks: 14,02699
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&vid=2a7cd06029b419d7464f4b1d474c3b9779556512&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 150.0 deg-C